2-Phenylpropionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2976-100G OR2976-25G OR2976-5G
APOSOR2976-100GEA 1125 SEK
APOSOR2976-100G APOSOR2976-25G APOSOR2976-5G
2-Phenylpropionic acid 97%
Formel: C₉H₁₀O₂
Kokpunkt: 260…266 °C
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002650
CAS nummer: 492-37-5
EINECS: 207-752-0