5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 925 SEK
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Kokpunkt: 216…217 °C
Smältpunkt: 83…87 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00038042
CAS nummer: 3222-48-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III