1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Acetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 0 SEK
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,23 g/mol
Smältpunkt: 56…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173901
CAS nummer: 19212-42-1