6-Chloronicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29741-100G OR29741-25G OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA 1350 SEK
APOSOR29741-100G APOSOR29741-25G APOSOR29741-5G
6-Chloronicotinonitrile
6-Chloronicotinonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂
Kokpunkt: 105…107 °C/1mmHg
Smältpunkt: 113…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084941
CAS nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III