5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29729-1G OR29729-1MG OR29729-250MG OR29729-500MG OR29729-5G
APOSOR29729-1GEA 3075 SEK
APOSOR29729-1G APOSOR29729-1MG APOSOR29729-250MG APOSOR29729-500MG APOSOR29729-5G
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Formel: C₅H₆N₂OS
Smältpunkt: 160…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173804
CAS nummer: 77358-26-0