2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methylthiazole-4-carboxamide
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 275 SEK
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Smältpunkt: 151…152 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00221183
CAS nummer: 31825-95-3