(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR29660-1G OR29660-250MG OR29660-500MG
APOSOR29660-1GEA 2800 SEK
APOSOR29660-1G APOSOR29660-250MG APOSOR29660-500MG
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 21244-78-0