(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR29618-10G OR29618-1G OR29618-5G
APOSOR29618-10GEA 945 SEK
APOSOR29618-10G APOSOR29618-1G APOSOR29618-5G
(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
(2-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,60 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017331
CAS nummer: 43111-31-5