3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29565-25G OR29565-5G OR29565-100G
APOSOR29565-25GEA 190 SEK
APOSOR29565-25G APOSOR29565-5G APOSOR29565-100G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Smältpunkt: 76…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004634
CAS nummer: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1