Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR29452-1G OR29452-250MG
APOSOR29452-1GEA 0 SEK
APOSOR29452-1G APOSOR29452-250MG
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Smältpunkt: 179…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203870
CAS nummer: 175205-91-1