2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 SEK
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206,22 g/mol
Smältpunkt: >300 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00171745
CAS nummer: 21278-86-4