4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR29418-1G
OR29418-5G
APOSOR29418-1GEA
590
SEK
APOSOR29418-1G
APOSOR29418-5G
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
4-Morpholin-4-ylbutanenitrile
Formel:
C₈H₁₄N₂O Kokpunkt: 142 °C/15mmHg Densitet: 1,0031 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00023393 CAS nummer: 5807-11-4 |