4-Bromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-Bromo-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethanone
OR29377-1G OR29377-5G
APOSOR29377-1GEA 1025 SEK
APOSOR29377-1G APOSOR29377-5G
4-Bromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
4-Bromo-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formel: C₆H₃BrCl₃NO
MW: 291,3571 g/mol
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00832836
CAS nummer: 72652-32-5