2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Trichloroacetyl)pyrrole, 2-(trichloroacetyl)-1h-pyrrole
OR29374-100G OR29374-25G OR29374-500G
APOSOR29374-100GEA 1050 SEK
APOSOR29374-100G APOSOR29374-25G APOSOR29374-500G
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₄Cl₃NO
MW: 212,46 g/mol
Smältpunkt: 72…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128757
CAS nummer: 35302-72-8