3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29368-1G OR29368-250MG
APOSOR29368-1GEA 775 SEK
APOSOR29368-1G APOSOR29368-250MG
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₈Br₂O₃
Smältpunkt: 108…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00816760
CAS nummer: 13811-12-6