Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2935-1G
OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA
770
SEK
APOSOR2935-1G
APOSOR2935-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₈H₆BrNO₅ Smältpunkt: 146…148 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00458681 CAS nummer: 91983-31-2 |