2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2932-10G
OR2932-25G
OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA
1125
SEK
APOSOR2932-10G
APOSOR2932-25G
APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Smältpunkt: 189…196 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00017099 CAS nummer: 14438-32-5 |