2-Hydrazino-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydrazinyl-3-nitropyridine
OR29277-1G OR29277-5G OR29277-10G
APOSOR29277-1GEA 225 SEK
APOSOR29277-1G APOSOR29277-5G APOSOR29277-10G
2-Hydrazino-3-nitropyridine
2-Hydrazino-3-nitropyridine
Formel: C₅H₆N₄O₂
MW: 154,13 g/mol
Smältpunkt: 173…175 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00085923
CAS nummer: 15367-16-5