6-Chloropiperonal
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
OR2927-1G OR2927-250MG
APOSOR2927-1GEA 3450 SEK
APOSOR2927-1G APOSOR2927-250MG
6-Chloropiperonal
6-Chloropiperonal
Formel: C₈H₅ClO₃
MW: 184,58 g/mol
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00022953
CAS nummer: 15952-61-1