2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29265-1G OR29265-250MG OR29265-5G OR29265-500MG
APOSOR29265-1GEA 3875 SEK
APOSOR29265-1G APOSOR29265-250MG APOSOR29265-5G APOSOR29265-500MG
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,6-dimethoxyaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Smältpunkt: 44…45 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01567107
CAS nummer: 82485-84-5