3,5-Dibromobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29247-25G OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA 945 SEK
APOSOR29247-25G APOSOR29247-5G
3,5-Dibromobenzonitrile
3,5-Dibromobenzonitrile
Formel: C₇H₃Br₂N
MW: 260,9134 g/mol
Smältpunkt: 98,5…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00178770
CAS nummer: 97165-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III