Pyrazine-2-carbothioamide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR29190-1G OR29190-250MG OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA 1725 SEK
APOSOR29190-1G APOSOR29190-250MG APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Formel: C₅H₅N₃S
MW: 139,18 g/mol
Smältpunkt: 198…201 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173663
CAS nummer: 4604-72-2