5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2915-1G OR2915-5G OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA 600 SEK
APOSOR2915-1G APOSOR2915-5G APOSOR2915-10G
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,47 g/mol
Smältpunkt: 68…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659505
CAS nummer: 884495-15-2