Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 3-bromothiophene-2-carboxylate
OR29145-1G OR29145-5G
APOSOR29145-1GEA 600 SEK
APOSOR29145-1G APOSOR29145-5G
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₅BrO₂S
MW: 221,07 g/mol
Kokpunkt: 112 °C/4mmHg
Smältpunkt: 50…51 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00173839
CAS nummer: 26137-08-6