2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2914-5G
OR2914-25G
OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA
260
SEK
APOSOR2914-5G
APOSOR2914-25G
APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Smältpunkt: 51…53 °C Flampunkt: 113 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012347 CAS nummer: 23056-39-5 |