3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29133-1G OR29133-5G
APOSOR29133-1GEA 1600 SEK
APOSOR29133-1G APOSOR29133-5G
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
3-(3-Methyl-1H-indol-1-yl)propanoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Smältpunkt: 84…85 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052088
CAS nummer: 57662-47-2