3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR29121-1G OR29121-5G
APOSOR29121-1GEA 1125 SEK
APOSOR29121-1G APOSOR29121-5G
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,6177 g/mol
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084968
CAS nummer: 1201-68-9