2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 2725 SEK
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
Kokpunkt: 223 °C
Densitet: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00799503
CAS nummer: 111196-81-7