3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR29108-1G
OR29108-25G
OR29108-5G
APOSOR29108-1GEA
260
SEK
APOSOR29108-1G
APOSOR29108-25G
APOSOR29108-5G
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₅H₃BrOS Kokpunkt: 110…113 °C/10mmHg Smältpunkt: 24…25 °C Densitet: 1,755 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00126680 CAS nummer: 930-96-1 |