2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 345 SEK
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Smältpunkt: 211…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00111620
CAS nummer: 5059-30-3