2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2908-25G
OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA
295
SEK
APOSOR2908-25G
APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ Smältpunkt: 123…127 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01646065 CAS nummer: 3430-29-3 |