1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Acetyl-2,4-dimethyl-1,3-oxazole
OR29075-1G OR29075-250MG
APOSOR29075-1GEA 1575 SEK
APOSOR29075-1G APOSOR29075-250MG
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 139.16 g/mol
Smältpunkt: 56…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01934451
CAS nummer: 23012-25-1