1-Etylimidazol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-Ethyl-1H-imidazole, 1-Ethyl-1H-imidazole, N-Ethylimidazole
OR2905-100G OR2905-500G
APOSOR2905-100GEA 260 SEK
APOSOR2905-100G APOSOR2905-500G
1-Etylimidazol
1-Etylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96.13 g/mol
Kokpunkt: 104 °C/262mmHg
Smältpunkt: –27 °C
Densitet: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 91.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055389
CAS nummer: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9