3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(5-Oxazolyl)aniline
OR29046-1G OR29046-250MG
APOSOR29046-1GEA 415 SEK
APOSOR29046-1G APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,1700 g/mol
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052191
CAS nummer: 157837-31-5