(S)-(+)-Epiklorhydrin
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (S)-(+)-3-Klor-1,2-epoxipropan, (S)-(+)-1-Klor-2,3-epoxipropan
OR28971-100G OR28971-25G OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA 1600 SEK
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epiklorhydrin
(S)-(+)-Epiklorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Kokpunkt: 114 °C
Densitet: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077760
CAS nummer: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1+3,II