2,5-Dihydro-2,5-dimethoxy-2-methylfuran
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Dimethoxy-2-methyl-2,5-dihydrofuran
OR28934-10G OR28934-1G OR28934-25G
APOSOR28934-10GEA 1950 SEK
APOSOR28934-10G APOSOR28934-1G APOSOR28934-25G
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxy-2-methylfuran
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxy-2-methylfuran
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
Kokpunkt: 46 °C/10mmHg
Densitet: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 46 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00126939
CAS nummer: 22414-24-0
UN: 1993
ADR: 3,III