7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28914-25G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 1200 SEK
APOSOR28914-25G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formel: C₁₅H₁₈
Kokpunkt: 153 °C/7mmHg
Smältpunkt: 27 °C
Densitet: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003811
CAS nummer: 489-84-9