4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2888-100MG OR2888-1G OR2888-250MG
APOSOR2888-100MGEA 430 SEK
APOSOR2888-100MG APOSOR2888-1G APOSOR2888-250MG
4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
4-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formel: C₉H₉N₃
Smältpunkt: 110…115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09055175
CAS nummer: 89260-45-7