4,7-Dichloroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28817-100G OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA 550 SEK
APOSOR28817-100G APOSOR28817-25G
4,7-Dichloroquinoline
4,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Kokpunkt: 148 °C/10mmHg
Smältpunkt: 81…87 °C
Flampunkt: 164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006774
CAS nummer: 86-98-6
EINECS: 201-714-7