2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 1975 SEK
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Smältpunkt: 168…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173729
CAS nummer: 68282-47-3