2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28797-10G OR28797-1G OR28797-5G
APOSOR28797-10GEA 1600 SEK
APOSOR28797-10G APOSOR28797-1G APOSOR28797-5G
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Smältpunkt: 104…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173727
CAS nummer: 88634-80-4