3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 430 SEK
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₈N₂
Kokpunkt: 218 °C
Smältpunkt: 105…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005243
CAS nummer: 67-51-6
EINECS: 200-657-5