2-Chloroveratraldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
OR28781-25G OR28781-100G
APOSOR28781-25GEA 855 SEK
APOSOR28781-25G APOSOR28781-100G
2-Chloroveratraldehyde
2-Chloroveratraldehyde
Formel: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Smältpunkt: 70…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084942
CAS nummer: 5417-17-4
EINECS: 226-515-2