3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G
OR28774-1KG
OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA
1375
SEK
APOSOR28774-100G
APOSOR28774-1KG
APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Formel:
C₈H₈O₃ Kokpunkt: 179 °C/15mmHg Smältpunkt: 112…116 °C Densitet: 1,2 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003369 CAS nummer: 621-59-0 EINECS: 210-694-9 |