4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 1450 SEK
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
4-Bromo-6-chloro-o-cresol
Formel: C₇H₆BrClO
Smältpunkt: 45…47 °C
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002167
CAS nummer: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4