2-Amino-4-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
OR28757-25G OR28757-100G OR28757-500G
APOSOR28757-25GEA 515 SEK
APOSOR28757-25G APOSOR28757-100G APOSOR28757-500G
2-Amino-4-methylpyridine
2-Amino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokpunkt: 230 °C
Smältpunkt: 96…101 °C
Flampunkt: 118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006321
CAS nummer: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III