Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 1550 SEK
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formel: C₉H₈BrClO₂
Kokpunkt: 288 °C
Densitet: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013635
CAS nummer: 76008-73-6