1,3-Cyclohexanedione 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 260 SEK
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cyclohexanedione 99%
1,3-Cyclohexanedione
Formel: C₆H₈O₂
Smältpunkt: 101…105 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001585
CAS nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0