2-Chloro-6-iodotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-3-iodo-2-methylbenzene
OR2869-100G OR2869-1KG OR2869-500G
APOSOR2869-100GEA 940 SEK
APOSOR2869-100G APOSOR2869-1KG APOSOR2869-500G
2-Chloro-6-iodotoluene
2-Chloro-6-iodotoluene
Formel: C₇H₆ClI
Kokpunkt: 117…119 °C
Smältpunkt: 11 °C
Densitet: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00019013
CAS nummer: 42048-11-3