Diaminomaleonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR28686-100G OR28686-25G
APOSOR28686-100GEA 1125 SEK
APOSOR28686-100G APOSOR28686-25G
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Formel: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Smältpunkt: 178…179 °C
Densitet: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001870
CAS nummer: 1187-42-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III